Zubehör
Universal-Einlegerahmen
Artikelnr. ECHLHLDR0001
Anbieter: DISCOVER ECHO
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Universal-Einlegerahmen
- Seq:03
- Cat. No.:ECHLHLDR0001
- Stromzufuhr:162 - 240 VA (50/60 Hz)
- Output:USB
- Kamera:74 MP Farbe
- Beobachtungsmethode:Hellfeld und Phasenkontrast
- Display:12,9” iPad Pro® Retina® Display, 2732×2048 (264 Pixel/Inch)
- Sensor:CMOS