Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planachromat (C-Plan) Ölphase Ph3; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
Artikelnr. ECHLJMAG1006
Anbieter: DISCOVER ECHO
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
ECHO Meet Revolve
Produktliteratur
Spezifikationen
- Vergrößerung:100×
- Bezeichnung:Planachromat (C-Plan) Ölphase Ph3; 1,25 NA
- Seq:27
- Arbeitsabstand:0,15 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.