AuftragsverfolgungKontakt
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromatisches Öl; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
Artikelnr. ECHLJMAG1005
Anbieter:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Artikelnr. ECHLJMAG1005
Anbieter:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromatisches Öl; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
Preis
625,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    100×
  • Bezeichnung:
    Plan achromatisches Öl; 1,25 NA
  • Seq:
    26
  • Arbeitsabstand:
    0,15 mm