AuftragsverfolgungKontakt
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planachromat Phase Ph2; 0,65 NA, 40×, 0,6 mm
Artikelnr. ECHLJMAG0408
Anbieter:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Artikelnr. ECHLJMAG0408
Anbieter:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planachromat Phase Ph2; 0,65 NA, 40×, 0,6 mm
Preis
664,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    40×
  • Bezeichnung:
    Planachromat Phase Ph2; 0,65 NA
  • Seq:
    19
  • Arbeitsabstand:
    0,6 mm