Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat LWD Phase PhC; 0,4 NA, 20×, 3,2 mm
Artikelnr. ECHLJMAG0209
Anbieter: DISCOVER ECHO
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Vergrößerung:20×
- Bezeichnung:Plan achromat LWD Phase PhC; 0,4 NA
- Seq:15
- Arbeitsabstand:3,2 mm