Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planachromat MPLAN SLWD; 0,25 n. z, 20×, 25 mm
Artikelnr. ECHLJMAG0208
Anbieter: DISCOVER ECHO
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
ECHO Meet Revolve
Produktliteratur
Spezifikationen
- Vergrößerung:20×
- Bezeichnung:Planachromat MPLAN SLWD; 0,25 n. z
- Seq:14
- Arbeitsabstand:25 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.