AuftragsverfolgungKontakt
Objectives for REVOLVE 3M microscope | Avantor
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planachromat Phase Ph1; 0,25 NA, 10×, 10 mm
Artikelnr. ECHLJMAG0105
Anbieter:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Artikelnr. ECHLJMAG0105
Anbieter:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planachromat Phase Ph1; 0,25 NA, 10×, 10 mm
Preis
394,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    10×
  • Bezeichnung:
    Planachromat Phase Ph1; 0,25 NA
  • Seq:
    08
  • Arbeitsabstand:
    10 mm