Colour coded inserts, CapInsert™
Lila
Artikelnr. SIMPM957L
Anbieter: Simport Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
These colour coded inserts could be applied to the tube closure, which eliminates jeopardising the integrity of your sample by transferring it to another vial.
- Manually press fit and locks into place on top of closure
Spezifikationen
- Farbe:Lila
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.