ContactUsLinkComponent
Wirbelschichtreaktor, HWS-Doppelflanschrohr, DN 200s / DN 40 HV Länge 700 mm, konisch auf Rohr Øi 80 mm mit eingeschmolzener Filterplatte D2 mit 9 seitlichen Anschmelzungen GL 14 gem. Zeichnung, Flansch nach DIN 12.214 1 * 1 ST
Artikelnr. HWSA442200700S/001
Lieferant:  HWS LABORTECHNIK
Wirbelschichtreaktor, HWS-Doppelflanschrohr, DN 200s / DN 40 HV Länge 700 mm, konisch auf Rohr Øi 80 mm mit eingeschmolzener Filterplatte D2 mit 9 seitlichen Anschmelzungen GL 14 gem. Zeichnung, Flansch nach DIN 12.214 1 * 1 ST
Artikelnr. HWSA442200700S/001
Lieferant:  HWS LABORTECHNIK
Frequently Bought Together