Storage boxes, LIGHT BOX
9,0 L, External: 328×250×190 mm
Top (internal): 270W×205D mm
Bottom (internal): 240W×180D mm
Top (internal): 270W×205D mm
Bottom (internal): 240W×180D mm
Artikelnr. MULC2294
Anbieter: MULTIROIR
Springe zu:
Product Details & Documents
Made of polypropylene.
- Totally transparent
- Slip lid with secure clip locking system
- Shock resistant
These storage boxes are perfectly suited to the storage and organisation of differently sized products. The contents can be easily identified through the transparent material.
Dokumente
TDS Basic box, 1,7 L TDS Basic box, 134 L TDS Basic box, 15 L TDS Basic box, 2,3 L TDS Basic box, 20 L
Technisches Datenblatt
Mehr
Spezifikationen
- Kapazität:9,0 L
- Seq:04
- B×T×H:External: 328×250×190 mm
Top (internal): 270W×205D mm
Bottom (internal): 240W×180D mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.