AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Schürzen, PE
Lose, Grün, 800×1250 mm
Artikelnr. 113-9104
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic, Schürzen, PE
Artikelnr. 113-9104
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic, Schürzen, PE
VWR® Basic, Schürzen, PE
Lose, Grün, 800×1250 mm
Preis
44,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Diese Einweg-Schürzen bestehen aus PE-Folie.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • Lose oder geblockt erhältlich
L×B: 1250×800 mm/1400×800 mm/1600×800 mm
Stärke: 20, 50 oder 100 µm
Spezifikationen
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    Lose
  • Seq:
    07
  • B×L:
    800×1250 mm