AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Schürzen, PE | Avantor
VWR® Basic, Schürzen, PE
Geblockt, Blau, 800×1250 mm
Artikelnr. 113-9100
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic, Schürzen, PE
Artikelnr. 113-9100
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic, Schürzen, PE
VWR® Basic, Schürzen, PE
Geblockt, Blau, 800×1250 mm
Preis
59,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Diese Einweg-Schürzen bestehen aus PE-Folie.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • Lose oder geblockt erhältlich
L×B: 1250×800 mm/1400×800 mm/1600×800 mm
Stärke: 20, 50 oder 100 µm
Spezifikationen
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Geblockt
  • Seq:
    09
  • B×L:
    800×1250 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.