VWR® Basic, Schürzen, PE
Geblockt, Blau, 800×1600 mm
113-9102
Diese Einweg-Schürzen bestehen aus PE-Folie.
- Frei von Naturkautschuklatex
- Lose oder geblockt erhältlich
L×B: 1250×800 mm/1400×800 mm/1600×800 mm
Stärke: 20, 50 oder 100 µm
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Geblockt
- Seq:11
- B×L:800×1600 mm