AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Überschuhe
VWR® Basic, Überschuhe
40 µm, Gelb, U*
Catalog # 113-9085
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic, Überschuhe
Catalog # 113-9085
Supplier:  VWR Collection
VWR® Basic, Überschuhe
VWR® Basic, Überschuhe
40 µm, Gelb, U*
Price
68,60 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Diese Einweg-Überschuhe werden aus CPE-Folie hergestellt.
  • Frei von Naturkautschukl-Ltex
  • In verschiedenen Farben erhältlich
L×B: 410×170 mm
Stärke: 25, 40 oder 70 µm
*Einheitsgröße
Packaging: 10 Stück pro Paket, 10 Pakete pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Specifications
  • Schuhgröße:
    U*
  • Farbe:
    Gelb
  • Bezeichnung:
    40 µm
  • Seq:
    03