VWR® Basic, Armstulpen
Blau, 400 mm
Artikelnr. 113-9074
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Einweg-Armstulpen werden aus PE-Folie hergestellt.
- Frei von Naturkautschuk-Latex
- In verschiedenen Farben erhältlich
L×B: 400×200 mm
Stärke: 20 oder 40 µm
Verpackung: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Dokumente
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Basic Sleeve PE 20 µm TDS VWR® Basic Sleeve PE 40 µm
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Spezifikationen
- Farbe:Blau
- Länge:400 mm
- Seq:02