AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Armstulpen | Avantor
VWR® Basic, Armstulpen
Rot, 400 mm
Artikelnr. 113-9077
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic, Armstulpen
Artikelnr. 113-9077
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic, Armstulpen
VWR® Basic, Armstulpen
Rot, 400 mm
Preis
60,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Diese Einweg-Armstulpen werden aus PE-Folie hergestellt.
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
  • In verschiedenen Farben erhältlich
L×B: 400×200 mm
Stärke: 20 oder 40 µm
Verpackung: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Rot
  • Länge:
    400 mm
  • Seq:
    05