VarioPrep HPLC-Vorsäulen-Kartusche (kurz) VP 15/32 NUCLEODUR - polare Universal-Vorsäule - Länge: 15 mm, ID: 32 mm Pg. à 1 St. - Ve rwendbar für VarioPrep HPLC-Säulen mit ID 32 oder 40 mm - für alle polaren NUCLEODUR- und NUCLEOSIL-Phasen - Anzuschli 1 * 1 ST
Artikelnr. MANA762330.320
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together