AuftragsverfolgungKontakt
HPLC columns, NUCLEOSIL® C4 | Avantor
HPLC columns, NUCLEOSIL® C4
Vorsäule, C4, 120 Å, 5 µm, 3,00 mm, 4 mm
Artikelnr. MANA721083.30
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
HPLC columns, NUCLEOSIL® C4
Artikelnr. MANA721083.30
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
HPLC columns, NUCLEOSIL® C4
HPLC columns, NUCLEOSIL® C4
Vorsäule, C4, 120 Å, 5 µm, 3,00 mm, 4 mm
Preis
161,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ST
Product Details & Documents
NUCLEOSIL® C4 is butyl modified silica phase for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Weakly hydrophobic, strongly polar, endcapped phase for RP and ion-pairing chromatography
  • Separation mechanism based on weakly hydrophobic (van der Waals) and residual silanol interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Vorsäule
  • Ø int.:
    3,00 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    120 Å
  • Länge:
    4 mm
  • Seq:
    04
  • Phase:
    C4
  • Cat. No.:
    MANA721083.30
  • pH-Bereich:
    2 - 8
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    4% (120 Å)
  • USP-Code:
    L26