ContactUsLinkComponent
VISOCOLOR ECO Detergentien kationisch Testbesteck - Nachfüllpackung - Messbereich: 1-20 mg/L CTAB Pg. à 50 Bestimmungen __UN 3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,100 L ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ PAX 960 10 Kg CAO 960 10 Kg 1 * 1 ST
Artikelnr. MANA931251
Lieferant:  MACHEREY-NAGEL
undefined
VISOCOLOR ECO Detergentien kationisch Testbesteck - Nachfüllpackung - Messbereich: 1-20 mg/L CTAB Pg. à 50 Bestimmungen __UN 3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,100 L ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ PAX 960 10 Kg CAO 960 10 Kg 1 * 1 ST
Artikelnr. MANA931251
Lieferant:  MACHEREY-NAGEL
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together