VISOCOLOR Umweltkoffer mit Photometer PF-12 Plus Benutzerführung in 12 Sprachen (de, en, fr, es, it, nl, hu, pl, pt, cz, id, si) zur Bestimmung von Ammonium 15, Carbonathärte C 20, Eisen, Gesamthärte H 20 F, Nitrat, Nitrit, pH 4,0-9,0 und Phosphat 1 * 1 ST
Catalog # MANA914353
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together