Der Rotor aus gehärtetem rostfreiem Stahl mit geraden Schneiden, die parallel zu den Gegenmessern stehen, eignet sich für gut schne idfähiges Material wie z.B. Heu, Stroh, faserige und biologische Materialien. Die Rotormesser können gedreht werden, 1 * 1 ST
Artikelnr. FRIT45.5185.00
Lieferant: FRITSCH
Frequently Bought Together