AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse | Avantor
Schraubverschlüsse
65 mm, 1000/1500/2000 ml
Artikelnr. 215-4246
Anbieter:   Kautex
Schraubverschlüsse
Artikelnr. 215-4246
Anbieter:  Kautex
Schraubverschlüsse
Schraubverschlüsse
65 mm, 1000/1500/2000 ml
Preis
154,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
LDPE, naturfarben
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Auslaufsicher
Spezifikationen
  • Gewinde:
    65 mm
  • Seq:
    06
  • Für Flaschen:
    1000/1500/2000 ml