VWR® Basic, Overalls
Blau, XL
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Einweg-Overalls, mit Kragen, werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, einem leichten Material, das Schutz in ungefährlichen, schmutzigen Arbeitsumgebungen bietet.
- Kragen
- Reißverschluss (eine Richtung)
- Elastikbündchen
- Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Packaging: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
Dokumente
CoC VWR Overalls coc_VWRI113-9002_12020256 coc_VWRI113-9002_28320258 coc_VWRI113-9003_05120239 coc_VWRI113-9003_28320258
More
Food contact certificate F
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Basic Coverall Collar with Zip
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Specifications
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Blau
- Seq:06
- Cat. No.:113-9007
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor
- Gewicht:40 g/m²