VWR® Basic, Overalls
Weiß, L
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Einweg-Overalls, mit Kragen, werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, einem leichten Material, das Schutz in ungefährlichen, schmutzigen Arbeitsumgebungen bietet.
- Kragen
- Reißverschluss (eine Richtung)
- Elastikbündchen
- Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
Dokumente
CoC VWR Overalls coc_VWRI113-9002_12020256 coc_VWRI113-9002_28320258 coc_VWRI113-9003_05120239 coc_VWRI113-9003_28320258
Mehr
Food contact certificate F
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Basic Coverall Collar with Zip
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Weiß
- Seq:01
- Cat. No.:113-9002
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor
- Gewicht:40 g/m²