VWR® Basic, Bartschutz
Blau
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Dieser Einweg-Bartschutz wird aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
- Frei von Naturkautschuklatex
- In Weiß und Blau erhältlich
Gewicht: 10 g/m²
Packaging: 100 Stück/Beutel, 10 Beutel/Karton.
Documents
CoC VWR® Basic, Beard Covers coc_VWRI113-8902_05120239 coc_VWRI113-8902_19120256 COC_VWRI113-8902_22920201 coc_VWRI113-8902_24120241
More
Food contact certificate F
Additional Product Details
TDS VWR® Basic Beard Cover
Datasheet
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Farbe:Blau