AuftragsverfolgungKontakt
Elbows | Avantor
Elbows
90° elbows, Ø 254 mm, Height - 508 mm
Artikelnr. LBCP7027300
Anbieter:   LABCONCO
Elbows
Artikelnr. LBCP7027300
Anbieter:  LABCONCO
Elbows
90° elbows, Ø 254 mm, Height - 508 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PVC elbows 90° are compatible with thermoplastic duct.
Designed and engineered for quick installation and minimum pressure losses, elbows feature belled end connections to receive PVC duct directly.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    90° elbows, Ø 254 mm, Height - 508 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.