AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, IOS W-Plan-Objektive | Avantor
VWR®, IOS W-Plan-Objektive
IOS W-Plan Objektiv, 60×/0,80
Artikelnr. 630-2953
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan-Objektive
Artikelnr. 630-2953
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan-Objektive
IOS W-Plan Objektiv, 60×/0,80
Preis
298,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Objektive mit hohem Kontrast sind besonders für Routinebeobachtungen in Laboratorien geeignet.
  • Sorgt für Bildfeldebnung bis zu F.N. 22
  • Basierend auf einem unendlich korrigierten optischen System
  • 100× ist auch mit Blende für Dunkelfeld erhältlich
Dokumente
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    60×/0,80
  • Bezeichnung:
    IOS W-Plan Objektiv
  • Seq:
    155