VWR®, IOS W-Plan-Objektive
IOS W-Plan Objektiv, 40×/0,65
Artikelnr. 630-2952
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Objektive mit hohem Kontrast sind besonders für Routinebeobachtungen in Laboratorien geeignet.
- Sorgt für Bildfeldebnung bis zu F.N. 22
- Basierend auf einem unendlich korrigierten optischen System
- 100× ist auch mit Blende für Dunkelfeld erhältlich
Dokumente
VWR® for Microscopy
Produktliteratur
Spezifikationen
- Vergrößerung:40×/0,65
- Bezeichnung:IOS W-Plan Objektiv
- Seq:154