VWR®, IOS W-Plan-Objektive
IOS W-Plan Objektiv (Öl), 100×/1,25 (i)
Catalog # 630-2955
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Objektive mit hohem Kontrast sind besonders für Routinebeobachtungen in Laboratorien geeignet.
- Sorgt für Bildfeldebnung bis zu F.N. 22
- Basierend auf einem unendlich korrigierten optischen System
- 100× ist auch mit Blende für Dunkelfeld erhältlich
Documents
VWR® for Microscopy
Product Literature
Specifications
- Vergrößerung:100×/1,25 (i)
- Bezeichnung:IOS W-Plan Objektiv (Öl)
- Seq:156