AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, IOS W-Plan-Objektive | Avantor
VWR®, IOS W-Plan-Objektive
IOS W-Plan Objektiv (Öl) mit Iris für Darkfield, 100×/1,25 (i)
Artikelnr. 630-2954
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan-Objektive
Artikelnr. 630-2954
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan-Objektive
IOS W-Plan Objektiv (Öl) mit Iris für Darkfield, 100×/1,25 (i)
Preis
612,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Objektive mit hohem Kontrast sind besonders für Routinebeobachtungen in Laboratorien geeignet.
  • Sorgt für Bildfeldebnung bis zu F.N. 22
  • Basierend auf einem unendlich korrigierten optischen System
  • 100× ist auch mit Blende für Dunkelfeld erhältlich
Dokumente
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    100×/1,25 (i)
  • Bezeichnung:
    IOS W-Plan Objektiv (Öl) mit Iris für Darkfield
  • Seq:
    157
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.