AuftragsverfolgungKontakt
BD Eclipse™ Nadeln | Avantor
BD Eclipse™ Nadeln
Nadel mit Spritze, steril, 3 ml Spritzenkapazität, konzentrische Spritzenspitze, BD Luer-Lok™-Spritzenverriegelung, 21 G, 40 mm
Artikelnr. BDAM305784
Anbieter:   BD Medical
BD Eclipse™ Nadeln
Artikelnr. BDAM305784
Anbieter:  BD Medical
BD Eclipse™ Nadeln
BD Eclipse™ Nadeln
Nadel mit Spritze, steril, 3 ml Spritzenkapazität, konzentrische Spritzenspitze, BD Luer-Lok™-Spritzenverriegelung, 21 G, 40 mm
Preis
50,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Die BD Eclipse™ SmartSlip™ ist eine sterile Einwegnadel mit einem Sicherheitsmechanismus, der die Nadelspitze nach Gebrauch abdeckt. In der aktivierten Position schützt die Nadelabdeckung vor versehentlichen Nadelstichen bei normaler Handhabung und Entsorgung der verwendeten Nadel/Spritze.
  • Die SmartSlip™-Technologie ist speziell für die sichere Montage von BD Eclipse™-Nadeln an Luer-Slip-Spritzen konzipiert
  • Die Abschrägung ist auf die Sicherheitsabdeckung ausgerichtet, um Injektionen mit geringem Winkel zu ermöglichen
  • Sicherheit kann sofort nach der Injektion aktiviert werden
  • Breite, strukturierte Auflage für Daumen oder Zeigefinger
  • Einhändige Aktivierung des Sicherheitsschilds mit einem Finger, hörbares Klicken zeigt an, dass die Abdeckung die Nadel sicher eingerastet hat
  • Naturkautschuklatex ist kein Bestandteil der Materialformulierung
  • Steril, Einmalgebrauch
Die SmartSlip™-Technologie besteht aus einem Adapter, der den Anschluss der BD Eclipse-Sicherheitsnadel an einen Luer-Slip ermöglicht.
Spezifikationen
  • Gauge:
    21 G
  • Bezeichnung:
    Nadel mit Spritze, steril, 3 ml Spritzenkapazität, konzentrische Spritzenspitze, BD Luer-Lok™-Spritzenverriegelung
  • Länge:
    40 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.