AuftragsverfolgungKontakt
Mailing boxes, EPS | Avantor
Mailing boxes, EPS
EPS insulation box with lid, 3 L, 230×235×152 mm, 170×175×80 mm
Artikelnr. DAKL520005
Anbieter:   DAKLAPACK
Mailing boxes, EPS
Artikelnr. DAKL520005
Anbieter:  DAKLAPACK
Mailing boxes, EPS
EPS insulation box with lid, 3 L, 230×235×152 mm, 170×175×80 mm
Preis
21,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made up of expanded polystyrene (EPS).
  • Non transparent
  • Can be used for cooling elements, gel packs and perfect for dry ice
Suitable for refrigerated transport of biological substances, pharmaceuticals, and blood products.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    EPS insulation box with lid, 3 L
  • Seq:
    01
  • Außen B×T×H:
    230×235×152 mm
  • Innen B×T×H:
    170×175×80 mm