User maintenance Kit für Precellys 24 Wechsel Jährlich empfohlen Inhalt: 1 x 2mL-Dual weiße Abdeckplatte 2 x Vacuum joint / Unterdruckdichtung (kleiner Dichtungsring) 1 x Containment seal / großer Dichtungsring 2 x Anti-rotation tubing kit 1 * 1 KIT
Catalog # 432-0246
Supplier: Bertin Instruments
Frequently Bought Together