Langzeit Option für für Coriolis micro Verlängert die Dauer der Probennahme um bis zu 6 Stunden Bioaerosol Probennahme mit dem Coriolos micro ist begrenzt auf bis zu 10 min., da eine natürliche Verdunstung während der Probennahme stattfindet. Die Lan 1 * 1 ST
Artikelnr. BERTS001097-CORM0A
Lieferant: Bertin Instruments
Frequently Bought Together