Assistent® Pipettenbürsten
Pipettenbürste für 10-ml-Messpipetten, Schweineborsten, 100 mm, 12 mm, Draht, 400 mm
Artikelnr. HECH42589010
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Bürsten zum Reinigen verschiedener Pipettentypen.
- Verzinkter Drahtgriff
- Erhältlich mit Natur- oder Nylonborsten
Dokumente
TDS Assistent Pipette Brushes.pdf
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Borstenmaterial:Schweineborsten
- Bürstenkopf Ø:12 mm
- Stiel-/Griff-Material:Draht
- Bezeichnung:Pipettenbürste für 10-ml-Messpipetten
- Seq:03
- Gesamtlänge:400 mm
- Bürstenkopf-Länge:100 mm