AuftragsverfolgungKontakt
Tripod stands | Avantor
Tripod stands
Retort stand base, tripod, 1,7 kg, 185 mm
Artikelnr. USBE2033
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Tripod stands
Artikelnr. USBE2033
Tripod stands
Tripod stands
Retort stand base, tripod, 1,7 kg, 185 mm
Preis
43,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Retort stand base in tripod shape made from powder-coated steel.
  • For rods up to 13 mm Ø
  • With hinged screw M 6
Thickness: 10 mm
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Retort stand base, tripod
  • Seq:
    02
  • Schenkellänge:
    185 mm
  • Gewicht:
    1,7 kg