Precision thermometers
Präzisionsthermometer, weiß, +20…+230 °C, 1,0 °C, 250 mm, Rot, 6,0 - 6,5 mm
Artikelnr. AMARM250470-FL
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Melting point thermometers according to Kofler.
- Round top finish in transparent square plastic case
- Durable pigment
- Solid stem
These thermometers are suitable for government verification.
Spezifikationen
- Ø:6,0 - 6,5 mm
- Bezeichnung:Präzisionsthermometer, weiß
- Länge:250 mm
- Seq:01
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rot
- Messbereich:+20…+230 °C