Precision thermometers
Präzisionsthermometer, weiß, +50...+150 °C, ±0,5 °C, 300 mm, Rot, 6,5 mm
Artikelnr. AMARM247302-FL
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification.
- Round top finish in transparent square plastic case
- Durable pigment
- Solid stem and total immersion
Zertifizierung: Supplied with DIN 12785 certificate.
Dokumente
AMARM247302-FLDKD3_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ø:6,5 mm
- Bezeichnung:Präzisionsthermometer, weiß
- Länge:300 mm
- Seq:02
- Genauigkeit:±0,5 °C
- Füllung:Rot
- Messbereich:+50...+150 °C