AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, S50
Density hydrometers, S50
Dichte-Hydrometer, S50, 1,70 - 1,75 g/cm³, 0,002 g/cm³, 190 mm
Artikelnr. AMARH811144
Anbieter:   Amarell
Density hydrometers, S50
Artikelnr. AMARH811144
Anbieter:  Amarell
Density hydrometers, S50
Dichte-Hydrometer, S50, 1,70 - 1,75 g/cm³, 0,002 g/cm³, 190 mm
Preis
94,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers in a wide range of measuring scales.
  • Shot weighted body
  • Paper scale with colour code and type designation
Suitable for government verification.
 : DIN 12791
 : In a transparent plastic case.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Dichte-Hydrometer
  • Länge:
    190 mm
  • Seq:
    23
  • Teilung:
    0,002 g/cm³
  • Modell:
    S50
  • Messbereich:
    1,70 - 1,75 g/cm³