Precision thermometer
Tropfpunkt-Thermometer, +100…+230 °C, ±1 °C, 240 mm, Gallium, 10 mm
Artikelnr. AMARM235004-GA
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Dropping point thermometers according to Ubbelohde.
- Richter-top finish
- Colourless, prismatic capillary
- Red or gallium filled
These enclosed milk glass scale thermometers are suitable for government verification or for government calibration.
Zertifizierung: Conforms to DIN 12785.
Bestellinformation: Available with or without verification certificate.
Verpackung: Packed in a transparent square plastic case.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Ø:10 mm
- Bezeichnung:Tropfpunkt-Thermometer
- Länge:240 mm
- Genauigkeit:±1 °C
- Füllung:Gallium
- Messbereich:+100…+230 °C
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- AMARM235030Metallgehäuse mit Metallzwingen, DIN 51801, montiert auf Tropfpunkt-ThermometerEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 66,60 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.