Precision thermometer
Tropfpunkt-Thermometer, +50…+160 °C, ±1 °C, 240 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 10 mm
Artikelnr. AMARM235002-FL
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Dropping point thermometers according to Ubbelohde.
- Richter-top finish
- Colourless, prismatic capillary
- Red or gallium filled
These enclosed milk glass scale thermometers are suitable for government verification or for government calibration.
Certifications: Conforms to DIN 12785.
Ordering information: Available with or without verification certificate.
Packaging: Packed in a transparent square plastic case.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Ø:10 mm
- Bezeichnung:Tropfpunkt-Thermometer
- Länge:240 mm
- Seq:03
- Genauigkeit:±1 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:+50…+160 °C
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- AMARM235030Metallgehäuse mit Metallzwingen, DIN 51801, montiert auf Tropfpunkt-ThermometerEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 66,60 €