AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, S50
Dichte-Hydrometer, S50, 1,00 - 1,05 g/cm³, 0,002 g/cm³, 190 mm
  AMARH811116
 :   Amarell
Density hydrometers, S50
  AMARH811116
 :  Amarell
Density hydrometers, S50
Dichte-Hydrometer, S50, 1,00 - 1,05 g/cm³, 0,002 g/cm³, 190 mm
70,30 €
1 * 1 ST
Hydrometers in a wide range of measuring scales.
  • Shot weighted body
  • Paper scale with colour code and type designation
Suitable for government verification.
 : DIN 12791
 : In a transparent plastic case.
  • Bezeichnung:
    Dichte-Hydrometer
  • Länge:
    190 mm
  • Seq:
    09
  • Teilung:
    0,002 g/cm³
  • Modell:
    S50
  • Messbereich:
    1,00 - 1,05 g/cm³