Specific Gravity Aräometer
1,500 - 2,000 °SG, 0,005 °SG, 285 mm
Artikelnr. AMARH801924
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Specific Gravity Aräometer für den Dichtebereich von 0,600 sp. gr. bis 2,000 sp. gr.
- Ohne Thermometer
- Papierskale
- Schrotbeschwerter Körper
Bezugstemperatur: 28,9/28,9 °C bzw. 84 °F.
Lieferumfang: In einer transparenten Plastikhülse.
Spezifikationen
- Länge:285 mm
- Seq:24
- Teilung:0,005 °SG
- Messbereich:1,500 - 2,000 °SG
- Cat. No.:AMARH801924
- Genauigkeit:±1