AuftragsverfolgungKontakt
Specific Gravity Aräometer
Specific Gravity Aräometer
1,000 - 1,500 °SG, 0,005 °SG, 285 mm
Artikelnr. AMARH801922
Anbieter:   Amarell
Specific Gravity Aräometer
Artikelnr. AMARH801922
Anbieter:  Amarell
Specific Gravity Aräometer
1,000 - 1,500 °SG, 0,005 °SG, 285 mm
Preis
18,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specific Gravity Aräometer für den Dichtebereich von 0,600 sp. gr. bis 2,000 sp. gr.
  • Ohne Thermometer
  • Papierskale
  • Schrotbeschwerter Körper
Bezugstemperatur: 28,9/28,9 °C bzw. 84 °F.
Delivery information: In einer transparenten Plastikhülse.
Spezifikationen
  • Länge:
    285 mm
  • Seq:
    23
  • Teilung:
    0,005 °SG
  • Messbereich:
    1,000 - 1,500 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH801922
  • Genauigkeit:
    ±1