AuftragsverfolgungKontakt
Specific Gravity Aräometer | Avantor
Specific Gravity Aräometer
1,400 - 1,600 °SG, 0,002 °SG, 300 mm
Artikelnr. AMARH801898
Anbieter:   Amarell
Specific Gravity Aräometer
Artikelnr. AMARH801898
Anbieter:  Amarell
Specific Gravity Aräometer
1,400 - 1,600 °SG, 0,002 °SG, 300 mm
Preis
18,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specific Gravity Aräometer für den Dichtebereich von 0,600 sp. gr. bis 2,000 sp. gr.
  • Ohne Thermometer
  • Papierskale
  • Schrotbeschwerter Körper
Bezugstemperatur: 28,9/28,9 °C bzw. 84 °F.
Lieferumfang: In einer transparenten Plastikhülse.
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    19
  • Teilung:
    0,002 °SG
  • Messbereich:
    1,400 - 1,600 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH801898
  • Genauigkeit:
    ±1
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.