Specific Gravity Aräometer
1,700 - 1,800 °SG, 0,001 °SG, 300 mm
AMARH801872
: Amarell
Specific Gravity Aräometer für den Dichtebereich von 0,600 sp. gr. bis 2,000 sp. gr.
- Ohne Thermometer
- Papierskale
- Schrotbeschwerter Körper
Bezugstemperatur: 28,9/28,9 °C bzw. 84 °F.
Lieferumfang: In einer transparenten Plastikhülse.
- Länge:300 mm
- Seq:12
- Teilung:0,001 °SG
- Messbereich:1,700 - 1,800 °SG
- Cat. No.:AMARH801872
- Genauigkeit:±1