Specific Gravity Aräometer
1,100 - 1,200 °SG, 0,001 °SG, 300 mm
Artikelnr. AMARH801860
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Specific Gravity Aräometer für den Dichtebereich von 0,600 sp. gr. bis 2,000 sp. gr.
- Ohne Thermometer
- Papierskale
- Schrotbeschwerter Körper
Bezugstemperatur: 28,9/28,9 °C bzw. 84 °F.
: In einer transparenten Plastikhülse.
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Seq:06
- Teilung:0,001 °SG
- Messbereich:1,100 - 1,200 °SG
- Cat. No.:AMARH801860
- Genauigkeit:±1