AuftragsverfolgungKontakt
Specific Gravity Aräometer
Specific Gravity Aräometer
1,000 - 1,100 °SG, 0,001 °SG, 300 mm
Catalog # AMARH801858
Supplier:   Amarell
Specific Gravity Aräometer
Catalog # AMARH801858
Supplier:  Amarell
Specific Gravity Aräometer
1,000 - 1,100 °SG, 0,001 °SG, 300 mm
Price
17,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specific Gravity Aräometer für den Dichtebereich von 0,600 sp. gr. bis 2,000 sp. gr.
  • Ohne Thermometer
  • Papierskale
  • Schrotbeschwerter Körper
Bezugstemperatur: 28,9/28,9 °C bzw. 84 °F.
Delivery information: In einer transparenten Plastikhülse.
Specifications
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    0,001 °SG
  • Messbereich:
    1,000 - 1,100 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH801858
  • Genauigkeit:
    ±1