Specific Gravity Aräometer
0,700 - 0,800 °SG, 0,001 °SG, 300 mm
Artikelnr. AMARH801852
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Specific Gravity Aräometer für den Dichtebereich von 0,600 sp. gr. bis 2,000 sp. gr.
- Ohne Thermometer
- Papierskale
- Schrotbeschwerter Körper
Bezugstemperatur: 28,9/28,9 °C bzw. 84 °F.
Lieferumfang: In einer transparenten Plastikhülse.
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Seq:02
- Teilung:0,001 °SG
- Messbereich:0,700 - 0,800 °SG
- Cat. No.:AMARH801852
- Genauigkeit:±1
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.