Dichte-Hydrometer
Vollständig eingestellt mit 25 Instrumenten (00 bis 22, inkl. Entfernungsmesser), 300 mm
Artikelnr. AMARH800190
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Vollständig eingestellt mit 25 Instrumenten (00 bis 22, inkl. Entfernungsmesser)
- Länge:300 mm
- Seq:88